Learn More
Gibco™ Zellen mit humanem NTCP (G) SLC-Transporter
HEK293-Zellen, die das NTCP Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren
Marke: Gibco™ GM1113G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00300kg
Beschreibung
- TRANSiPORT Human NTCP (G) SLC-Transporterzellen sind HEK293-Zellen, die das NTCP Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren. SLC-Transporter sind eine Superfamilie von Membrantransportern, die die Pharmakokinetik und die Arzneimittelexposition beeinflussen können, indem sie den Transport von gelösten Substanzen in und aus Zellen regeln. Das NTCP SLC Transportprotein findet sich in Hepatozyten.
- Potenzialbewertung für den Transporter-vermittelten Arzneimittelmetabolismus
- Anwenderfreundliches Format
- Qualitativ hochwertige Ergebnisse mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis
- Zellbasierte Assays können mit radioisotopmarkierten Verbindungen, fluoreszenzmarkierten Verbindungen oder nicht markierten Verbindungen durchgeführt werden. Die Menge des in die Zellen transportierten Substrats kann direkt mit einem Flüssigszintillationszähler, einem Fluoreszenz-Plattenlesegerät oder LC-MS/MS gemessen werden, wodurch eine direkte Bewertung der SLC-Transporter-Aktivität ermöglicht wird.
- Schein-HEK293-Zellen (Kat. Nr. GM1101G), die den SLC-Transporter nicht überexprimieren, stehen als negative experimentelle Kontrolle zur Verfügung. Einige Verbindungen können aufgrund der Anwesenheit endogener Transporter oder einer unspezifischen Bindung hohe Hintergrundwerte hinsichtlich des Transports aufweisen.
- Das praktische Produktformat ermöglicht die Datengenerierung innerhalb von 2 Tagen vom Auftauen der Zellen bis zum endgültigen Ergebnis
Spezifikation
In der Dampfphase von flüssigem Stickstoff lagern. | |
Säugetierzellkultur | |
SLC-Transporter-Zelle |
293 (HEK) | |
Human | |
8 bis 10M Zellen |