Learn More
Abnova™ Human NUP62 Partial ORF (NP_714941, 423 a.a. - 522 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_714941 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 23636 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16154936
|
Abnova™
H00023636-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16164936
|
Abnova™
H00023636-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The nuclear pore complex is a massive structure that extends across the nuclear envelope, forming a gateway that regulates the flow of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm. Nucleoporins are the main components of the nuclear pore complex in eukaryotic cells. The protein encoded by this gene is a member of the FG-repeat containing nucleoporins and is localized to the nuclear pore central plug. This protein associates with the importin alpha/beta complex which is involved in the import of proteins containing nuclear localization signals. Multiple transcript variants of this gene encode a single protein isoform. [provided by RefSeq]
Sequence: LQHADEEREKTYKLAENIDAQLKRMAQDLKDIIEHLNTSGAPADTSDPLQQICKILNAHMDSLQWIDQNSALLQRKVEEVTKVCEGRRKEQERSFRITFDSpezifikation
NP_714941 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp547L134/FLJ20822/FLJ43869/IBSN/MGC841/SNDI/p62 | |
NUP62 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
23636 | |
NUP62 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LQHADEEREKTYKLAENIDAQLKRMAQDLKDIIEHLNTSGAPADTSDPLQQICKILNAHMDSLQWIDQNSALLQRKVEEVTKVCEGRRKEQERSFRITFD | |
RUO | |
NUP62 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |