Learn More
Abnova™ Human NUPL1 Partial ORF (NP_054808.1, 323 a.a. - 422 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_054808.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 9818 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16171316
|
Abnova™
H00009818-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16161316
|
Abnova™
H00009818-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the nucleoporin family that shares 87% sequence identity with rat nucleoporin p58. The protein is localized to the nuclear rim and is a component of the nuclear pore complex (NPC). All molecules entering or leaving the nucleus either diffuse through or are actively transported by the NPC. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq]
Sequence: EIALRTQKTPPGLQHEYAAPADYFRILVQQFEVQLQQYRQQIEELENHLATQANNSHITPQDLSMAMQKIYQTFVALAAQLQSIHENVKVLKEQYLGYRKSpezifikation
NP_054808.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KIAA0410/PRO2463 | |
NUPL1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9818 | |
NUPL1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EIALRTQKTPPGLQHEYAAPADYFRILVQQFEVQLQQYRQQIEELENHLATQANNSHITPQDLSMAMQKIYQTFVALAAQLQSIHENVKVLKEQYLGYRK | |
RUO | |
NUPL1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |