missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Human OX40 / TNFRSF4 / CD134 Protein, His Tag
MALS verified
362.89 € - 2395.11 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003318.1 |
---|---|
Molekulargewicht | 22.0 kDa |
Quelle | Human O x 40 Protein, His Tag (MALS verified) (O x 0-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Ala 216 (Accession # P43489-1). |
Immunogen | Leu 29 - Ala 216 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15817397
|
ACROBiosystems
OX0-H5224-100UG |
100 μg |
362.89 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15827397
|
ACROBiosystems
OX0-H5224-1MG |
1 mg |
2395.11 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 4 (TNFRSF4) is also known as ACT35 antigen, OX40L receptor, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor, CD antigen CD134, OX40. OX40 / TNFRSF4 contains four TNFR-Cys repeats. TNFRSF4 is receptor for TNFSF4 / OX40L / GP34 and can interacts with TRAF2, TRAF3 and TRAF5.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 22.0 kDa. The protein migrates as 35-45 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Spezifikation
NP_003318.1 | |
Human O x 40 Protein, His Tag (MALS verified) (O x 0-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Ala 216 (Accession # P43489-1). | |
-20°C | |
OX40 | |
Human | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
Immune Checkpoint Proteins |
22.0 kDa | |
Leu 29 - Ala 216 | |
TNFRSF4,OX40,CD134,OX40L receptor,ACT35,TXGP1L | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>90% as determined by SDS-PAGE |