Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human PAI-1 Platinum ELISA-Kit
Für den quantitativen Nachweis humaner PAI-1.
634.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P05121 |
---|---|
Assay-Bereich | 78 bis 5,000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 29,0 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, die mit monoklonalen Antikörpern gegen humane PAI-1 beschichtet ist
Biotin-Konjugat anti-humaner PAI-1 polyklonaler Antikörper
Streptavidin-HRP
Human PAI-1-Standard, gefriergetrocknet, 10000 pg/ml nach Rekonstitution
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15194468
|
Invitrogen™
BMS2033 |
96 Tests |
634.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15132829
|
Invitrogen™
BMS2033TEN |
10 x 96 Tests |
4325.00 €
960 Tests |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der Human-Plasminogen-Aktivator-Inhibitor Typ 1 (humanes PAI-1)-ELISA quantifiziert humanes PAI-1 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes PAI-1.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes PAI-1 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
Gehäuse P05121 | |
29,0 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
PAI,PAI-1,PAI1,PLANH1 | |
4,7% | |
HRP | |
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl | |
Serpin Peptidase-Inhibitor, PAI-E, PLANH1 | |
1 h20 min |
78 bis 5,000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
5054 | |
5% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Probenverdünner, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer (Wash Buffer), Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2°bis 8 °C | |
Human | |
3 h10 min |
Nur für Forschungszwecke