Learn More
Abnova™ Human PAMCI Full-length ORF (AAH31589, 1 a.a. - 435 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00009182-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16153372
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene localizes to perinuclear endosomes. This protein associates with peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase, and may be involved with the trafficking of this enzyme through secretory or endosomal pathways. [provided by RefSeq]
Sequence: MAPFGRNLLKTRHKNRSPTKDMDSEEKEIVVWVCQEEKLVCGLTKRTTSADVIQALLEEHEATFGEKRFLLGKPSDYCIIEKWRGSERVLPPLTRILKLWKAWGDEQPNMQFVLVKADAFLPVPLWRTAEAKLVQNTEKLWELSPANYMKTLPPDKQKRIVRKTFRKLAKIKQDTVSHDRDNMETLVHLIISQDHTIHQQVKRMKELDLEIEKCEAKFHLDRVENDGENYVQDAYLMPSFSEVEQNLDLQYEENQTLEDLSESDGIEQLEERLKYYRILIDKLSAEIEKEVKSVCIDINEDAEGEAASELESSNLESVKCDLEKSMKAGLKIHSHLSGIQKEIKYSDSLLQMKAKEYELLAKEFNSLHISNKDGCQLKENRAKESEVPSSNGEIPPFTQRVFSNYTNDTDSDTGISSNHSQDSETTVGDVVLLST
Spezifikation
Spezifikation
AAH31589
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
73.59kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
P-CIP1/PAMCI
RASSF9
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
9182
PAMCI (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAPFGRNLLKTRHKNRSPTKDMDSEEKEIVVWVCQEEKLVCGLTKRTTSADVIQALLEEHEATFGEKRFLLGKPSDYCIIEKWRGSERVLPPLTRILKLWKAWGDEQPNMQFVLVKADAFLPVPLWRTAEAKLVQNTEKLWELSPANYMKTLPPDKQKRIVRKTFRKLAKIKQDTVSHDRDNMETLVHLIISQDHTIHQQVKRMKELDLEIEKCEAKFHLDRVENDGENYVQDAYLMPSFSEVEQNLDLQYEENQTLEDLSESDGIEQLEERLKYYRILIDKLSAEIEKEVKSVCIDINEDAEGEAASELESSNLESVKCDLEKSMKAGLKIHSHLSGIQKEIKYSDSLLQMKAKEYELLAKEFNSLHISNKDGCQLKENRAKESEVPSSNGEIPPFTQRVFSNYTNDTDSDTGISSNHSQDSETTVGDVVLLST
RUO
RASSF9