Learn More
Abnova™ Human PARVA Full-length ORF (AAH16713, 1 a.a. - 372 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00055742-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161743
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Members of the parvin family, including PARVA, are actin-binding proteins associated with focal contacts.[supplied by OMIM]
Sequence: MATSPQKSPSVPKSPTPKSPPSRKKDDSFLGKLGGTLARRKKAKEVSELQEEGMNAINLPLSPIPFELDPEDTMLEENEVRTMVDPNSRSDPKLQELMKVLIDWINDVLVGERIIVKDLAEDLYDGQVLQKLFEKLESEKLNVAEVTQSEIAQKQKLQTVLEKINETLKLPPRSIKWNVDSVHAKSLVAILHLLVALSQYFRAPIRLPDHVSIQVVVVQKREGILQSRQIQEEITGNTEALSGRHERDAFDTLFDHAPDKLNVVKKTLITFVNKHLNKLNLEVTELETQFADGVYLVLLMGLLEGYFVPLHSFFLTPDSFEQKVLNVSFAFELMQDGGLEKPKPRPEDIVNCDLKSTLRVLYNLFTKYRNVE
Spezifikation
Spezifikation
AAH16713
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
66.66kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10793/FLJ12254/MXRA2
PARVA
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55742
PARVA (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MATSPQKSPSVPKSPTPKSPPSRKKDDSFLGKLGGTLARRKKAKEVSELQEEGMNAINLPLSPIPFELDPEDTMLEENEVRTMVDPNSRSDPKLQELMKVLIDWINDVLVGERIIVKDLAEDLYDGQVLQKLFEKLESEKLNVAEVTQSEIAQKQKLQTVLEKINETLKLPPRSIKWNVDSVHAKSLVAILHLLVALSQYFRAPIRLPDHVSIQVVVVQKREGILQSRQIQEEITGNTEALSGRHERDAFDTLFDHAPDKLNVVKKTLITFVNKHLNKLNLEVTELETQFADGVYLVLLMGLLEGYFVPLHSFFLTPDSFEQKVLNVSFAFELMQDGGLEKPKPRPEDIVNCDLKSTLRVLYNLFTKYRNVE
RUO
PARVA