Learn More
ACROBiosystems Human PD-1 / PDCD1 Protein, Strep Tag
314.52 € - 3096.72 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP 005009.2
Molekulargewicht 19.0 kDa
Quelle Human PD-1, Strep Tag (PD1-H5284) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Accession # Q15116-1).
Immunogen Leu 25 - Gln 167
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15857467
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
PD1-H5284-250UG
250 μg
1076.60 €
250 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16497949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
PD1-H5284-1MG
1 mg
3096.72 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15867467
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
PD1-H5284-25UG
25 μg
314.52 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Programmed cell death protein 1 (PD-1) is also known as CD279 and PDCD1, is a type I membrane protein and is a member of the extended CD28/CTLA-4 family of T cell regulators. PDCD1 is expressed on the surface of activated T cells, B cells, macrophages, myeloid cells and a subset of thymocytes. PD-1 has two ligands, PD-L1 and PD-L2, which are members of the B7 family. PD-L1 is expressed on almost all murine tumor cell lines, including PA1 myeloma, P815 mastocytoma, and B16 melanoma upon treatment with IFN-γ. PD-L2 expression is more restricted and is expressed mainly by DCs and a few tumor lines. PD1 inhibits the T-cell proliferation and production of related cytokines including IL-1, IL-4, IL-10 and IFN-γ by suppressing the activation and transduction of PI3K/AKT pathway. In addition, coligation of PD1 inhibits BCR-mediating signal by dephosphorylating key signal transducer. In vitro, treatment of anti-CD3 stimulated T cells with PD-L1-Ig results in reduced T cell proliferation and IFN-γ secretion. Monoclonal antibodies targeting PD-1 that boost the immune system are being developed for the treatment of cancer.
This protein carries a twin strep tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 19.0 kDa. The protein migrates as 30-45 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP 005009.2
Human PD-1, Strep Tag (PD1-H5284) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Accession # Q15116-1).
-20°C
PD-1
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
19.0 kDa
Leu 25 - Gln 167
PDCD1,PD1,CD279,SLEB2
Unconjugated
Strep Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE