Learn More
Abnova™ Human PDCD7 Full-length ORF (AAH16992, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH16992 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10081 |
Molekulargewicht | 37.73kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16184462
|
Abnova™
H00010081-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16174462
|
Abnova™
H00010081-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a protein with sequence similarity to a mouse protein originally identified in embryonic stem cells. In mouse T-cell lines, this protein appears to be related to glucocorticoid- and staurine-induced apoptotic pathways, and to be linked to ceramide-mediated signalling. These observations suggest that this gene product is involved in specific apoptotic processes in T-cells. [provided by RefSeq]
Sequence: MLEGEQEEERKRELEKKQRKEKEKILLQKREIESKLFGDPDEFPLAHLLEPFRQYYLQAEHSLPALIQIRHDWDQYLVPSDHPKGNFVPQGWVLPPLPSNDIWATAVKLHSpezifikation
AAH16992 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLEGEQEEERKRELEKKQRKEKEKILLQKREIESKLFGDPDEFPLAHLLEPFRQYYLQAEHSLPALIQIRHDWDQYLVPSDHPKGNFVPQGWVLPPLPSNDIWATAVKLH | |
RUO | |
PDCD7 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10081 | |
PDCD7 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ES18/HES18/MGC22015 | |
PDCD7 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |