missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PDE7B Partial ORF (NP_061818, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_061818 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 27115 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16175706
|
Abnova™
H00027115-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185706
|
Abnova™
H00027115-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The 3',5'-cyclic nucleotides cAMP and cGMP function as second messengers in a wide variety of signal transduction pathways. 3',5'-cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and cGMP to the corresponding 5'-monophosphates and provide a mechanism to downregulate cAMP and cGMP signaling. This gene encodes a cAMP-specific phosphodiesterase, a member of the cyclic nucleotide phosphodiesterase family
Sequence: MSCLMVERCGEILFENPDQNAKCVCMLGDIRLRGQTGVRAERRGSYPFIDFRLLNSTTYSGEIGTKKKVKRLLSFQRYFHASRLLRGIIPQAPLHLLDEDSpezifikation
NP_061818 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC88256/bA472E5.1 | |
PDE7B | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
27115 | |
PDE7B (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MSCLMVERCGEILFENPDQNAKCVCMLGDIRLRGQTGVRAERRGSYPFIDFRLLNSTTYSGEIGTKKKVKRLLSFQRYFHASRLLRGIIPQAPLHLLDED | |
RUO | |
PDE7B | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |