Learn More
Invitrogen™ PEI-Transferrinfection Kit
Artikelnummer. 15531307
Click to view available options
Menge:
16 Transferrinfektionen
32 Transferrinfektionen
Packungsgröße:
16 Reaktionen
32 Reaktionen
Artikelnummer. 15531307
Marke: Invitrogen™ BMS1003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • Transferrin-Polyethylenimin-Konjugat, lyophilisiert, 1 mg/ml nach Rekonstitution; in Eisen eingebaut
  • Deferrioxamin, lyophilisiert, 50 mM nach Rekonstitution
  • HBS-Pufferkonzentrat (20x)
  • (400 mM HEPES, pH 7,3, 3 M NaCl)
Nukleinsäure-Abgabesystem basierend auf Transferrin-Rezeptor-vermittelter Endozytose zum Transfer von DNA in Zellen und auf der Gentransfereffizienz von PEI/DNA-Komplexen
  • Das Verfahren führt zu einer 30- bis 1.000-fach verbesserten Transfektionseffizienz in Abhängigkeit von der Zelllinie
  • Eine äußerst schonende DNA-Transfektionsmethode, bei der physiologische Aufnahmemechanismen der Zelle eingesetzt werden
  • Die Wirksamkeit der Transfektion hängt vom Zelltyp, dem Grad der Oberflächen-Transferrin-Rezeptorexpression ab
  • Für die getesteten Tumorzelllinien B16F10 Melanom, Neuro 2A Neuroblastom und eine Vielzahl von primären menschlichen Melanomzelllinien wurden sehr hohe Transfektionsraten nachgewiesen
  • In anderen etablierten Zelllinien wie HeLa, CHO, Jurkat, K562, HepG2 und COS arbeitet die PEI-Transferrinfektion mit hoher Effizienz, ausgezeichneter Reproduzierbarkeit und mit dem Vorteil, ein äußerst schonendes Verfahren zu sein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Chemisch definiert
Zelltyp Tumorzelllinien, etablierte Zelllinien
Format 96-Well-Platte
Probentyp Plasmid-DNA
Transfection Technique Transferrin-Rezeptor-vermittelte Endozytose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Produkttyp Transferrinfektionskit
Menge 32 Transferrinfektionen