Learn More
Abnova™ Human PIM3 Partial ORF (NP_001001852.1, 242 a.a. - 326 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00415116-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16045835
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PIM3 belongs to a family of protooncogenes that encode serine/threonine protein kinases (Mikkers et al., 2004 [PubMed 15199164]).[supplied by OMIM]
Sequence: DIPFEQDEEILRGRLLFRRRVSPECQQLIRWCLSLRPSERPSLDQIAAHPWMLGADGGAPESCDLRLCTLDPDDVASTTSSSESL
Spezifikation
Spezifikation
NP_001001852.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.09kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DIPFEQDEEILRGRLLFRRRVSPECQQLIRWCLSLRPSERPSLDQIAAHPWMLGADGGAPESCDLRLCTLDPDDVASTTSSSESL
RUO
PIM3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
415116
PIM3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
pim-3
PIM3
Recombinant
wheat germ expression system