Learn More
Gibco™ Humanes Plasmaähnliches Medium (HPLM)
Artikelnummer. 17100059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
10 x 500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17100059 500 mL 500 Milliliter
17896491 10 x 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17100059 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A4899101
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gibco Humanes Plasmaähnliches Medium (HPLM) ist so konzipiert, dass es der natürlichen zellulären Umgebung im Körper ähnelt und das Stoffwechselprofil des menschlichen Plasmas imitiert.
Human Plasma-like Medium (HPLM) is designed to resemble the natural cellular environment found in the body, mimicking the metabolic profile of human plasma.
  • Physiologisch relevantes Design, das der natürlichen zellulären Umgebung im Körper ähnelt; formuliert mit über 60 polaren Metaboliten und plasmaähnlichen Salzkonzentrationen
  • Von Experten begutachtete umfangreiche Forschungspublikationen, die HPLM verwendet haben
  • Anwendungsfreundlicher direkter Ersatz für herkömmliche Medien bei Ergänzung mit FKS
Die weit verbreiteten klassischen synthetischen Zellkulturmedien, einschließlich MEM, DMEM, RPMI 1640 und DMEM/F-12, enthalten Glucose, Aminosäuren, Vitamine und Salze in Konzentrationen, die oft nicht die im menschlichen Plasma gefundenen Konzentrationen widerspiegeln. Diesen Medien fehlen auch zusätzliche Plasmakomponenten, die zur Imitierung vom Stoffwechselprofil des menschlichen Plasmas erforderlich sind. Bei der Untersuchung von Krebs und anderen Krankheiten werden Ergebnisse mit größerer physiologischer Relevanz Forschern die Möglichkeit geben, ihr Verständnis von menschlicher Funktion und Krankheit zu verbessern.
Die HPLM-Lösung
HPLM enthält mehr als 60 polare Metaboliten wie Aminosäuren, Nukleinsäuren, Zucker und kleine organische Säuren in Konzentrationen im menschlichen Plasma. Die Salzkonzentrationen in HPLM entsprechen den Salzkonzentrationen, die im menschlichen Plasma gefunden wurden. Durch die Ähnlichkeit mit der natürlichen zellulären Umgebung im Körper bietet HPLM Forschern die Möglichkeit, die Auswirkungen physiologisch relevanter Zellmedien auf ihre spezifischen Anwendungen zu untersuchen.
Wenn HPLM mit fötalem Kälberserum (FKS) ergänzt wird, ist es in der Lage, Zellwachstum und -viabilität zu unterstützen, die mit denen von konventionellen, mit FKS ergänzten Basalmedien vergleichbar sind. Für die meisten Zelllinien ist keine Anpassung für den Übergang vom konventionellen Medium zu HPLM erforderlich.
Die vollständige HPLM-Formulierung ist verfügbar (Hyperlink zur Seite mit technischen Ressourcen mit vollständiger HPLM-Formulierung).
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
HPLM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA) hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen
Form Flüssig
Produkttyp Humanes plasmaähnliches Medium
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Sterile-filtered
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot
Ohne Additive Keine HEPES
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 500 mL
Culture Type Säugetierzellkultur