Learn More
ACROBiosystems Human PLGF / PGF Protein, His Tag
350.80 € - 2153.18 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002623.2
Molekulargewicht 18.2 kDa
Quelle Human PLGF, His Tag (PGF-H5229) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 19 - Arg 170 (Accession # NP_002623.2).
Immunogen Leu 19 - Arg 170
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15847537
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
PGF-H5229-500UG
500 μg
2153.18 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15837537
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
PGF-H5229-20UG
20 μg
350.80 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Placental growth factor (PGF) is also known as vascular endothelial growth factor-related protein, PLGF and PlGF2, is a member of the VEGF (vascular endothelial growth factor) sub-family - a key molecule in angiogenesis and vasculogenesis, in particular during embryogenesis. The main source of PGF during pregnancy is the placental trophoblast. PGF is also expressed in many other tissues, including the villous trophoblast. PGF is actived in angiogenesis and endothelial cell growth, stimulating their proliferation and migration. PlGF2 binds NRP1/neuropilin-1 and NRP2/neuropilin-2 in a heparin-dependent manner. Also promotes cell tumor growth.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 18.2 kDa. The protein migrates as 28-33 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002623.2
Human PLGF, His Tag (PGF-H5229) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 19 - Arg 170 (Accession # NP_002623.2).
-20°C
PLGF
Human
100 mM Acetic Acid, pH3.0
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
18.2 kDa
Leu 19 - Arg 170
PGF,PLGF,PlGF,PGFL,SHGC-10760
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE