Learn More
Abnova™ Human PRKCABP Partial ORF (NP_036539, 266 a.a. - 375 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036539 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 9463 |
Molekulargewicht | 37.84kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16170726
|
Abnova™
H00009463-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16160726
|
Abnova™
H00009463-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a PDZ domain, through which it interacts with protein kinase C, alpha (PRKCA). This protein may function as an adaptor that binds to and organizes the subcellular localization of a variety of membrane proteins. It has been shown to interact with multiple glutamate receptor subtypes, monoamine plasma membrane transporters, as well as non-voltage gated sodium channels, and may target PRKCA to these membrane proteins and thus regulate their distribution and function. This protein has also been found to act as an anchoring protein that specifically targets PRKCA to mitochondria in a ligand-specific manner. Three transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: KVKEMDDEEYSCIALGEPLYRVSTGNYEYRLILRCRQEARARFSQMRKDVLEKMELLDQKHVQDIVFQLQRLVSTMSKYYNDCYAVLRDADVFPIEVDLAHTTLAYGLNQSpezifikation
NP_036539 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC15204/PICK/PRKCABP | |
PICK1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9463 | |
PRKCABP (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KVKEMDDEEYSCIALGEPLYRVSTGNYEYRLILRCRQEARARFSQMRKDVLEKMELLDQKHVQDIVFQLQRLVSTMSKYYNDCYAVLRDADVFPIEVDLAHTTLAYGLNQ | |
RUO | |
PICK1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |