Learn More
Invitrogen™ Humaner Progesteron-Rezeptor (aa 533 bis 547), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP016
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Progesteron-Rezeptor (PR) (Reste 533 bis 547), synthetisches Peptid, PEP-016, von Invitrogen.
PEP-016 ist ein synthetisches Peptid aus 15 Aminosäuren (Aminosäuren 533 bis 547), dessen Sequenz N-terminal zur PR DNA-Bindungsdomäne gefunden wird. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): G-L-P- Q-V-Y-P-P-Y-L-N-Y-L-R-P Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem monoklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt und diesem PR reagiert, Katalog # MA1 bis 410. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid, das kompetitiv an den Antikörper binden kann. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
5241 | |
gereinigt | |
Human Progesteron-Rezeptor (aa 533 bis 547) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P06401 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
PGR | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
G - L - P- Q - V - Y -P - P -Y -L - N - Y - L - R - P |