Learn More
Abnova™ Human PTTG1IP Full-length ORF (AAH20983, 1 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH20983 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 754 |
Molekulargewicht | 45.54kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16152461
|
Abnova™
H00000754-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16162461
|
Abnova™
H00000754-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The encoded protein, which directly binds to pituitary tumor-transforming gene 1 protein (PTTG1), facilitates the nuclear translocation of PTTG1 and potentiates the transcriptional activation of basic fibroblast growth factor by PTTG1. The gene product localizes to both the cytoplasm and nucleus. Its NLS is required for its own nuclear localization, the nuclear localization of PTTG1, and its interaction with PTTG1. [provided by RefSeq]
Sequence: MAPGVARGPTPYWRLRLGGAALLLLLIPVAAAQEPPGAACSQNTNKTCEECLKNVSCLWCNTNKACLDYPVTSVLPPASLCKLSSARWGVCWVNFEALIITMSVVGGTLLLGIAICCCCCCRRKRSRKPDRSEEKAMREREERRIRQEERRAEMKTRHDEIRKKYGLFKEENPYARFENNSpezifikation
AAH20983 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
45.54kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAPGVARGPTPYWRLRLGGAALLLLLIPVAAAQEPPGAACSQNTNKTCEECLKNVSCLWCNTNKACLDYPVTSVLPPASLCKLSSARWGVCWVNFEALIITMSVVGGTLLLGIAICCCCCCRRKRSRKPDRSEEKAMREREERRIRQEERRAEMKTRHDEIRKKYGLFKEENPYARFENN | |
RUO | |
PTTG1IP | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
754 | |
PTTG1IP (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C21orf1/C21orf3/PBF | |
PTTG1IP | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |