Learn More
Abnova™ Human RAMP1 Partial ORF (NP_005846, 27 a.a. - 117 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005846
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10267
Molekulargewicht 35.75kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16184762
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010267-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16174762
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010267-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the RAMP family of single-transmembrane-domain proteins, called receptor (calcitonin) activity modifying proteins (RAMPs). RAMPs are type I transmembrane proteins with an extracellular N terminus and a cytoplasmic C terminus. RAMPs are required to transport calcitonin-receptor-like receptor (CRLR) to the plasma membrane. CRLR, a receptor with seven transmembrane domains, can function as either a calcitonin-gene-related peptide (CGRP) receptor or an adrenomedullin receptor, depending on which members of the RAMP family are expressed. In the presence of this (RAMP1) protein, CRLR functions as a CGRP receptor. The RAMP1 protein is involved in the terminal glycosylation, maturation, and presentation of the CGRP receptor to the cell surface. [provided by RefSeq]
Sequence: CQEANYGALLRELCLTQFQVDMEAVGETLWCDWGRTIRSYRELADCTWHMAEKLGCFWPNAEVDRFFLAVHGRYFRSCPISGRAVRDPPGS
Spezifikation
Spezifikation
NP_005846
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.75kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RAMP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10267
RAMP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
CQEANYGALLRELCLTQFQVDMEAVGETLWCDWGRTIRSYRELADCTWHMAEKLGCFWPNAEVDRFFLAVHGRYFRSCPISGRAVRDPPGS
RUO
RAMP1
Recombinant
wheat germ expression system