Learn More
Invitrogen™ Humanes RC3H1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1562
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
RC3H1 Synthetisches Peptid, PEP-1562, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 18 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem RC1 überein. PEP-1562 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34519 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.Spezifikation
149041 | |
gereinigt | |
Human RC3H1 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q5TC82 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
RC3H1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |