Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant GDF-11
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
20 Mikrogramm
Beschreibung
- Growth differentiation factor 11 (GDF-11) is a member of transforming growth factor beta (TGF-β) family
- It binds to the TGF-β receptors ALK4, ALK5, and ALK7 and activates the SMAD signaling pathway (Ho et al.) GDF-11 regulates the development of the olfactory system, retina, and pancreas, as well as anterior/posterior patterning of the axial skeleton (Lee & Lee)
- GDF-11 is an endocrine factor expressed in skeletal muscle, brain, and dental pulp (Kondás et al.) Studies in mice showed that GDF-11 regulates muscle and cardiac aging, and stimulates neurogenesis by remodeling blood vessels (Katsimpardi et al.; Loffredo et al.; Sinha et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| Name | BMP-11, Bone morphogenetic protein 11, Growth differentiation factor 11 |
| Menge | 20 μg |
| Zelltyp | Neural Cells, PSC-Derived |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | ≥95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.