Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant R-Spondin-1
Click to view available options
Menge:
100 μg
1000 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Beschreibung
- R-Spondin-1 (RSPO1) is the prototype member of the R-Spondin (RSPO) protein subfamily of a superfamily of thrombospondin type 1 repeat (TSR-1)-containing proteins
- Although unable to initialize signaling, RSPO family members are potent enhancers of WNT signaling
- They are characterized by a TSR-1 domain, a carboxy-terminal region with positively charged amino acids, and two N-terminal furin-like cysteine-rich repeats
- R-Spondin-1 activates β-catenin signaling via the WNT signaling cascade and by indirectly increasing low-density lipoprotein receptor-related protein (LRP6) on the cell surface
Spezifikation
Spezifikation
| Name | hRspo1, Roof plate-specific Spondin-1 |
| Menge | 1000 μg |
| Zelltyp | Endoderm, PSC-Derived; Epithelial Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Intestinal Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Other; Pluripotent Stem Cells |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | ≥95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.