Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant R-Spondin-1
Click to view available options
Menge:
100 μg
1000 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Descrizione
- R-Spondin-1 (RSPO1) is the prototype member of the R-Spondin (RSPO) protein subfamily of a superfamily of thrombospondin type 1 repeat (TSR-1)-containing proteins
- Although unable to initialize signaling, RSPO family members are potent enhancers of WNT signaling
- They are characterized by a TSR-1 domain, a carboxy-terminal region with positively charged amino acids, and two N-terminal furin-like cysteine-rich repeats
- R-Spondin-1 activates β-catenin signaling via the WNT signaling cascade and by indirectly increasing low-density lipoprotein receptor-related protein (LRP6) on the cell surface
Specifica
Specifica
| Name | hRspo1, Roof plate-specific Spondin-1 |
| Menge | 100 μg |
| Zelltyp | Endoderm, PSC-Derived; Epithelial Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Intestinal Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Other; Pluripotent Stem Cells |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | ≥95% |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto