Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant SCF
Artikelnummer. 17109481
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
1000 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. 17109481
Marke: STEMCELL Technologies 78062
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Stem cell factor
  • Stem cell factor (SCF) is an early-acting cytokine that plays a pivotal role in the regulation of embryonic and adult hematopoiesis
  • SCF promotes cell survival, proliferation, differentiation, adhesion, and functional activation of cells at multiple levels of the hematopoietic hierarchy
  • Together with other cytokines such as thrombopoietin and Flt3/Flk-2 Ligand, SCF is commonly used to promote expansion of primitive hematopoietic stem cells and multipotent progenitor cells in culture
  • In synergy with various growth factors, including IL-2, IL-3, IL-6, IL-7, G-CSF, and erythropoietin, SCF increases proliferation and differentiation of myeloid and erythroid progenitor cells and a subset of lymphoid progenitor cells
  • SCF is also a primary growth and activation factor for mast cells and eosinophils
Specifikationer
Name Kit ligand, Mast cell growth factor, Steel factor, Stem cell factor
Menge 100 μg
Zelltyp Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Pluripotent Stem Cells
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥95%
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.