missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RPRD1A Partial ORF (NP_060640, 76 a.a. - 170 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00055197-Q01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16167976

  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

P15RS is upregulated in cells overexpressing cyclin-dependent kinase inhibitor p15(INK4b) (CDKN2B; MIM 600431) and may have a role in cell cycle regulation (Liu et al., 2002 [PubMed 12470661]).[supplied by OMIM]

Sequence: EFTKDFAPVIVEAFKHVSSETDESCKKHLGRVLSIWEERSVYENDVLEQLKQALYGDKKPRKRTYEQIKVDENENCSSLGSPSEPPQTLDLVRAL
Spezifikation

Spezifikation

NP_060640
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.19kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EFTKDFAPVIVEAFKHVSSETDESCKKHLGRVLSIWEERSVYENDVLEQLKQALYGDKKPRKRTYEQIKVDENENCSSLGSPSEPPQTLDLVRAL
RUO
RPRD1A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55197
RPRD1A (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10656/HsT3101/MGC19513/P15RS
RPRD1A
Recombinant
wheat germ expression system
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote