missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RTN2 Partial ORF (NP_005610, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005610 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6253 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16174805
|
Abnova™
H00006253-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16164805
|
Abnova™
H00006253-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene belongs to the family of reticulon encoding genes. Reticulons are associated with the endoplasmic reticulum, and are involved in neuroendocrine secretion or in membrane trafficking in neuroendocrine cells. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MGQVLPVFAHCKEAPSTASSTPDSTEGGNDDSDFRELHTAREFSEEDEEETTSQDWGTPRELTFSYIAFDGVVGSGGRRDSTARRPRPQGRSVSEPRDQHSpezifikation
NP_005610 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NSP2/NSPL1 | |
RTN2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6253 | |
RTN2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MGQVLPVFAHCKEAPSTASSTPDSTEGGNDDSDFRELHTAREFSEEDEEETTSQDWGTPRELTFSYIAFDGVVGSGGRRDSTARRPRPQGRSVSEPRDQH | |
RUO | |
RTN2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |