Learn More
Abnova™ Human RWDD2A Full-length ORF (NP_219479.1, 1 a.a. - 292 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00112611-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16166933
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MSASVKESLQLQLLEMEMLFSMFPNQGEVKLEDVNALTNIKRYLEGTREALPPKIEFVITLQIEEPKVKIDLQVTMPHSYPYLALQLFGRSSELDRHQQLLLNKGLTSYIGTFDPGELCVCAAIQWLQDNSASYFLNRKLVYEPSTQAKPVKNTFLRMWIYSHHIYQQDLRKKILDVGKRLDVTGFCMTGKPGIICVEGFKEHCEEFWHTIRYPNWKHISCKHAESVETEGNGEDLRLFHSFEELLLEAHGDYGLRNDYHMNLGQFLEFLKKHKSEHVFQILFGIESKSSDS
Spezifikation
Spezifikation
NP_219479.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
60.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC13523/MGC138208/RWDD2/dJ747H23.2
RWDD2A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
112611
RWDD2A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSASVKESLQLQLLEMEMLFSMFPNQGEVKLEDVNALTNIKRYLEGTREALPPKIEFVITLQIEEPKVKIDLQVTMPHSYPYLALQLFGRSSELDRHQQLLLNKGLTSYIGTFDPGELCVCAAIQWLQDNSASYFLNRKLVYEPSTQAKPVKNTFLRMWIYSHHIYQQDLRKKILDVGKRLDVTGFCMTGKPGIICVEGFKEHCEEFWHTIRYPNWKHISCKHAESVETEGNGEDLRLFHSFEELLLEAHGDYGLRNDYHMNLGQFLEFLKKHKSEHVFQILFGIESKSSDS
RUO
RWDD2A