Learn More
Invitrogen™ Human S100 A7 ELISA Kit
Human S100 A7 quantitates human S100 A7 in serum, plasma, supernatant.
Marke: Invitrogen™ EH400RB
564.16 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Human S100 A7 quantitates human S100 A7 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human S100 A7.
Das durch dieses Gen codierte Protein ist ein Mitglied der S100-Familie von Proteinen, die mit 2 Calcium-bindenden EF-Hand-Motiven versehen sind S100-Proteine sind im Zytoplasma und/oder Zellkern einer Vielzahl von Zellen lokalisiert und an der Regulierung einer Reihe zellulärer Prozesse beteiligt, wie z. B. Zellzyklus-Progression und -Differenzierung. Zu den S100-Genen gehören mindestens 13 Mitglieder, die sich als Cluster auf Chromosom 1q21 befinden. Dieses Protein unterscheidet sich von den anderen S100-Proteinen bekannter Struktur durch seine fehlende Calciumbindungsfähigkeit in einer EF-Hand am N-Terminal. Dieses Protein ist in den Hautläsionen von Psoriasis-Patienten deutlich überexprimiert, wird jedoch als Kandidatengen für die familiäre Psoriasis-Empfindlichkeit ausgeschlossen. Die genaue Funktion dieses Proteins ist nicht bekannt.Spezifikation
Protein S100-A7; PSOR1; Psoriasin; Psoriasin 1; S100-Kalzium-bindendes Protein A7; S100-Kalzium-bindendes Protein A7; S100-Kalzium-bindendes Protein A7 (Psoriasin 1); S100A7; S100A7C | |
24 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
S100A7. | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |
24 bis 6000 pg/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P31151. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Serum, 50 µl; Überstand, 50 µl; Plasma, 50 µl | |
S100A7. | |
4 h 45 min |