Learn More
Invitrogen™ Instant ELISA™ Kit, human, für CD40L (löslich)
Instant ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ BMS239INST
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern (murin) gegen humanes sCD40L, HRP-Konjugat (monoklonaler Antikörper (murin) gegen sCD40L) und Probenverdünnungsmittel, gefriergetrocknet
Aluminiumbeutel mit einer humanen sCD40L-Standardkurve (farbig)
Waschpufferkonzentrat 20x (phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
Probenverdünnungsmittel (Zur Verwendung, wenn eine externe Vorverdünnung der Proben erforderlich ist)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Klebefolien für Mikrotiterplatten
Beschreibung
Der Human Soluble CD40 Ligand (Hu sCD40L)-ELISA quantifiziert Hu sCD40L in Humanserum, -plasma, -zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Hu sICD40L. Verfahrensprinzip Der Human sCD40L-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Ziels, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Capture-Antikörper. Das Sandwich wird durch die Bindung des zweiten Nachweisantikörpers an das Ziel an einem anderen Epitop des Capture-Antikörpers gebildet. Ein mit Enzym konjugierter Antikörper bindet das gebildete Sandwich. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
CD154 ist ein Membranglykoprotein und Differenzierungsantigen, das auf der Oberfläche von T-Zellen exprimiert wird. CD154 stimuliert die B-Zellproliferation und -sekretion aller Immunglobulin-Isotypen in Gegenwart von Zytokinen. Es wurde nachgewiesen, dass CD154 bei Monozyten des peripheren Bluts die Zytokin-Produktion und tumorizide Aktivität einleitet. CD154 stimuliert ebenfalls die Proliferation von aktivierten T-Zellen, begleitet von der Produktion von IFN-gamma, TNF-alpha und IL-2. Ein Defekt im CD154-Gen führt dazu, dass ein Wechsel der Immunglobulin-Klasse nicht möglich ist und mit dem Hyper-IgM-Syndrom assoziiert wird. CD154 gehört zur Familie der Tumornekrosefaktoren und wird hauptsächlich auf aktivierten CD4+-Lymphozyten, aber auch auf Mastzellen, Basophilen, Eosinophilen und humanen dendritischen Zellen exprimiert. CD154 findet sich auch auf einigen Epithelzellen, Karzinomen und lymphoiden dendritischen Zellen. CD154 scheint auch an der Transduktion regulatorischer Signale für zelluläre Funktionen, wie B-Zellproliferation und Differenzierung, beteiligt zu sein.Spezifikation
Gehäuse P29965 | |
0,062 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD154, CD40L, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TNFSF5, TRAP, gp39, hCD40L | |
6.8 % | |
HRP | |
RUO | |
−20 °C | |
Human | |
2 Std 10 Min |
0.16 bis 10.0 ng/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
959 | |
14.2 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Proben-Verdünnungsmedium, Proben-Verdünnungsmedium, Lyophilisiert, Waschpufferkonzentrat, Waschpufferkonzentrat, Stopplösung, Lysepuffer 10x, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
128 Tests | |
Plasma, 15 μl; Serum, 15 μl; Überstand, 15 μl | |
TRAP, HIGM 1, T-Zellen-Antigen Gp39, CD154 | |
Min. |
Nur für Forschungszwecke