missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SCEL Partial ORF (NP_003834.2, 2 a.a. - 97 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003834.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 8796 |
Molekulargewicht | 36.3kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16169275
|
Abnova™
H00008796-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16159275
|
Abnova™
H00008796-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a precursor to the cornified envelope of terminally differentiated keratinocytes. This protein localizes to the periphery of cells and may function in the assembly or regulation of proteins in the cornified envelope. Transcript variants encoding different isoforms exist. A transcript variant utilizing an alternative polyA signal has been described in the literature, but its full-length nature has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: SNVTLRKMSPTGNEMKSTTQGTTRKQQDFHEVNKRRTFLQDNSWIKKRPEEEKDENYGRVVLNRHNSHDALDRKVNERDVPKATISRYSSDDTLDRSpezifikation
NP_003834.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.3kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ21667/MGC22531 | |
SCEL | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8796 | |
SCEL (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SNVTLRKMSPTGNEMKSTTQGTTRKQQDFHEVNKRRTFLQDNSWIKKRPEEEKDENYGRVVLNRHNSHDALDRKVNERDVPKATISRYSSDDTLDR | |
RUO | |
SCEL | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |