Learn More
Invitrogen™ SCF Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHKITLG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Stem Cell Factor/KITLG (Hu SCF) ELISA quantitates Hu SCF in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu SCF. Principle of the method The Human SCF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Der Stammzellfaktor (SCF) ist der Ligand des c-Kit-Onkogens und wird durch verschiedene strukturelle und entzündliche Zellen in den Atemwegen exprimiert. Die Bindung von SCF durch den c-Kit-Rezeptor führt zur Homodimerisierung des Rezeptors und zur Aktivierung von Signalwegen wie den PI-3-, PLC-Gamma-, Jak/STAT- und MAP-Kinase-Wegen. Die SCF-Expression führt zur Induktion des Mastzellüberlebens und zur Expression und Freisetzung von Histamin, proentzündlichen Zytokinen und Chemokinen. Die Hemmung des SCF/c-Kit-Weges führt zu einer Abnahme der Histaminspiegel, der Mastzellen- und Eosinophilinfiltration, der IL-4-Produktion und der Hyperreaktionsfähigkeit der Atemwege, was darauf hindeutet, dass dieser Weg ein nützliches therapeutisches Ziel bei entzündlichen Erkrankungen wie Asthma sein kann. Es sind mindestens zwei Isoformen von SCF bekannt.Spezifikation
Gehäuse P21583 | |
2 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
4254 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Immunologie | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
2.74 bis 2000 pg/ml | |
2 bis 2000 pg/ml | |
Biotin | |
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL- 12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
DCUA, DFNA69, FPH2, FPHH, KL-1, Kitl, MGF, SCF, SF, SHEP7 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
FPH2, KL-1, Kitl, MGF, SCF, SF, SHEP7 | |
1 Std 20 Min |