Learn More
Invitrogen™ Sclerostin (SOST) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHSOST
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15425133
  • 678.00 € / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human Sclerostin (SOST) ELISA quantitates Hu Sclerostin human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Sclerostin. Principle of the method The Human Sclerostin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieser negative Knochenwachstumregulator hemmt die Wnt-Signalisierung und Knochenbildung.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Q9BQB4
15 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
50964
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Knochenforschung
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
40.96 bis 10,000 pg/ml
15 bis 10000 pg/ml
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes SOST. Weitere Spezies sind noch nicht bestimmt.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
CDD, DAND61, VBCH, SOST
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
UNQ2976/PRO7455/PRO7476, CDD1, VBCH, SOST
1 Std 20 Min