Learn More
Abnova™ Human SCUBE3 Partial ORF (AAH52263.2, 29 a.a. - 147 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00222663-Q02.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16075815
  • 349.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: DVDECVEGTDNCHIDAICQNTPRSYKCICKSGYTGDGKHCKDVDECEREDNAGCVHDCVNIPGNYRCTCYDGFHLAHDGHNCLDVDECAEGNGGCQQSCVNMMGSYECHCREGFFLSDN
Spezifikation
Spezifikation
AAH52263.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
38.83kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DVDECVEGTDNCHIDAICQNTPRSYKCICKSGYTGDGKHCKDVDECEREDNAGCVHDCVNIPGNYRCTCYDGFHLAHDGHNCLDVDECAEGNGGCQQSCVNMMGSYECHCREGFFLSDN
RUO
SCUBE3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
222663
SCUBE3 (Human) Recombinant Protein (Q02)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CEGF3/DKFZp686B09105/DKFZp686B1223/DKFZp686D20108/FLJ34743
SCUBE3
Recombinant
wheat germ expression system