Learn More
Abnova™ Human SEC31A Full-length ORF (AAH47883.1, 1 a.a. - 509 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH47883.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 22872 |
Molekulargewicht | 83.1kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16176672
|
Abnova™
H00022872-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16166672
|
Abnova™
H00022872-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is similar to yeast Sec31 protein. Yeast Sec31 protein is known to be a component of the COPII protein complex which is responsible for vesicle budding from endoplasmic reticulum (ER). This protein was found to colocalize with SEC13, one of the other components of COPII , in the subcellular structures corresponding to the vesicle transport function. An immunodepletion experiment confirmed that this protein is required for ER-Golgi transport. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MKLKEVDRTAMQAWSPAQNHPIYLATGTSAQQLDATFSTNASLEIFELDLSDPSLDMKSCATFSSSHRYHKLIWGPYKMDSKGDVSGVLIAGGENGNIILYDPSKIIAGDKEVVIAQNDKHTGPVRALDVNIFQTNLVASGANESEIYIWDLNNFATPMTPGAKTQPPEDISCIAWNRQVQHILASASPSGRATVWDLRKNEPIIKVSDHSNRMHCSGLAWHPDVATQMVLASEDDRLPVIQMWDLRFASSPLRVLENHARGILAIAWSMADPELLLSCGKDAKILCSNPNTGEVLYELPTNTQWCFDIQWCPRNPAVLSAASFDGRISVYSIMGGSTDGLRQKQVDKLSSSFGNLDPFGTGQPLPPLQIPQQTAQHSIVLPLKKPPKWIRRPVGASFSFGGKLVTFENVRMPSHQGAEQQQQQHHVFISQVVTEKEFLSRSDQLQQAVQSQGFINYCQKKIDASQTEFEKNVWSFLKVNFEDDSRGKYLELLGYRKEDLGKKVNFWESSpezifikation
AAH47883.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
83.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MKLKEVDRTAMQAWSPAQNHPIYLATGTSAQQLDATFSTNASLEIFELDLSDPSLDMKSCATFSSSHRYHKLIWGPYKMDSKGDVSGVLIAGGENGNIILYDPSKIIAGDKEVVIAQNDKHTGPVRALDVNIFQTNLVASGANESEIYIWDLNNFATPMTPGAKTQPPEDISCIAWNRQVQHILASASPSGRATVWDLRKNEPIIKVSDHSNRMHCSGLAWHPDVATQMVLASEDDRLPVIQMWDLRFASSPLRVLENHARGILAIAWSMADPELLLSCGKDAKILCSNPNTGEVLYELPTNTQWCFDIQWCPRNPAVLSAASFDGRISVYSIMGGSTDGLRQKQVDKLSSSFGNLDPFGTGQPLPPLQIPQQTAQHSIVLPLKKPPKWIRRPVGASFSFGGKLVTFENVRMPSHQGAEQQQQQHHVFISQVVTEKEFLSRSDQLQQAVQSQGFINYCQKKIDASQTEFEKNVWSFLKVNFEDDSRGKYLELLGYRKEDLGKKVNFWES | |
RUO | |
SEC31A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
22872 | |
SEC31A (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ABP125/ABP130/DKFZp686N07171/HSPC275/HSPC334/KIAA0905/MGC90305/SEC31L1 | |
SEC31A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |