missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Semaphorin 4D ELISA Kit
Human Semaphorin 4D quantitates human Semaphorin 4D in serum, plasma, supernatant.
656.00 € - 4995.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | A8; BB18; C9orf164; CD100; coll-4; GR3; M-Sema G; M-sema-G; sema-Domäne, Immunglobulindomäne (Ig), Transmembran-Domäne (TM) und kurze zytoplasmatische Domäne, (Semaphorin) 4 D; Semadomäne, Immunglobulin-Domäne (Ig), Transmembran-Domäne (TM) und kurze zytoplasmatische Domäne, 4 D; Sema J; Sema4d; Semacl2; Semaj; Semaphorin 4 D; Semaphorin H; Semaphorin-4 D; Semaphorin-C-ähnlich 2; Semaphorin-J; Semcl2 |
---|---|
Assay-Bereich | 0,62 bis 150 ng/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,62 ng/ml |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17125189
|
Invitrogen™
EH405RBX5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17874140
|
Invitrogen™
EH405RBX10 |
10 x 96 Tests |
4995.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17104713
|
Invitrogen™
EH405RB |
96 Tests |
656.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human Semaphorin 4D quantitates human Semaphorin 4D in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Semaphorin 4D.
Semaphorins are neuronal chemorepellants that direct pioneering neurons during nervous system development. CD100 (also known as semaphorin 4d), a 150 kDa homodimer, is a novel semaphorin that induces B cells to aggregate and improves their viability in vitro. CD100 modifies CD40-CD40L B cell signaling by augmenting B cell aggregation and survival and down regulating CD23 expression. CD72 is a lymphocyte receptor for the class IV semaphorin CD100, which is involved in regulating B cell signaling. CD100 is expressed on resting and PHA stimulated T cells. The protein is weakly expressed on NK cells, EBV transformed B cells, monocytes and tumor/peripheral blood T cell lines, and at higher density on activated T cells and B cells.Spezifikation
A8; BB18; C9orf164; CD100; coll-4; GR3; M-Sema G; M-sema-G; sema-Domäne, Immunglobulindomäne (Ig), Transmembran-Domäne (TM) und kurze zytoplasmatische Domäne, (Semaphorin) 4 D; Semadomäne, Immunglobulin-Domäne (Ig), Transmembran-Domäne (TM) und kurze zytoplasmatische Domäne, 4 D; Sema J; Sema4d; Semacl2; Semaj; Semaphorin 4 D; Semaphorin H; Semaphorin-4 D; Semaphorin-C-ähnlich 2; Semaphorin-J; Semcl2 | |
0,62 ng/ml | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Sema4d | |
< 10% | |
HRP | |
Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
CD100 (SEMA4D) | |
4 h 45 min |
0,62 bis 150 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q92854 | |
< 12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |