missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Serum Amyloid A1/A2 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems MAB30193-SP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Serum Amyloid A1/A2 Monoclonal specifically detects Serum Amyloid A1/A2 in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
| Serum Amyloid A1/A2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 6288 | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. | |
| IgG2b |
| ELISA | |
| 924912 | |
| ELISA | |
| P0DJI8 | |
| E. coli-derived recombinant human Serum Amyloid A1 Arg19-Tyr122 Accession # P0DJI8 | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Detects human Serum Amyloid A1 and Serum Amyloid A2 in direct ELISAs. | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
RUO