Learn More
Human Serum Amyloid A1/A2 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
176.00 € - 469.00 €
Spezifikation
| Antigen | Serum Amyloid A1/A2 |
|---|---|
| Klon | 924912 |
| Verdünnung | ELISA |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18762358
![]() |
R&D Systems
MAB30193-SP |
25 μg |
176.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18762748
![]() |
R&D Systems
MAB30193-100 |
100 μg |
469.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Serum Amyloid A1/A2 Monoclonal specifically detects Serum Amyloid A1/A2 in Human samples. It is validated for ELISA.Spezifikation
| Serum Amyloid A1/A2 | |
| ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| 6288 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 924912 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P0DJI8 | |
| E. coli-derived recombinant human Serum Amyloid A1 Arg19-Tyr122 Accession # P0DJI8 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human Serum Amyloid A1 and Serum Amyloid A2 in direct ELISAs. |