missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SLC27A5 Full-length ORF (AAI48808.1, 1 a.a. - 690 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAI48808.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10998 |
Molekulargewicht | 102.85kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16175982
|
Abnova™
H00010998-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185982
|
Abnova™
H00010998-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is an isozyme of very long-chain acyl-CoA synthetase (VLCS). It is capable of activating very long-chain fatty-acids containing 24- and 26-carbons. It is expressed in liver and associated with endoplasmic reticulum but not with peroxisomes. Its primary role is in fatty acid elongation or complex lipid synthesis rather than in degradation. This gene has a mouse ortholog. [provided by RefSeq]
Sequence: MGVRQQLALLLLLLLLLWGLGQPVWPVAVALTLRWLLGDPTCCVLLGLAMLARPWLGPWVPHGLSLAAAALALTLLPARLPPGLRWLPADVIFLAKILHLGLKIRGCLSRQPPDTFVDAFERRARAQPGRALLVWTGPGAGSVTFGELDARACQAAWALKAELGDPASLCAGEPTALLVLASQAVPALCMWLGLAKLGCPTAWINPHGRGMPLAHSVLSSGARVLVVDPDLRESLEEILPKLQAENIRCFYLSHTSPTPGVGALGAALDAAPSHPVPADLRAGITWRSPALFIYTSGTTGLPKPAILTHERVLQMSKMLSLSGATADDVVYTVLPLYHVMGLVVGILGCLDLGATCVLAPKFSTSCFWDDCRQHGVTVILYVGELLRYLCNIPQQPEDRTHTVRLAMGNGLRADVWETFQQRFGPIRIWEVYGSTEGNMGLVNYVGRCGALGKMSCLLRMLSPFELVQFDMEAAEPVRDNQGFCIPVGLGEPGLLLTKVVSQQPFVGYRGPRELSERKLVRNVRQSGDVYYNTGDVLAMDREGFLYFRDRLGDTFRWKGENVSTHEVEGVLSQVDFLQQVNVYGVCVPGCEGKVGMAAVQLAPGQTFDGEKLYQHVRAWLPAYATPHFIRIQDAMEVTSTFKLMKTRLVREGFNVGIVVDPLFVLDNRAQSFRPLTAEMYQAVCEGTWRLSpezifikation
AAI48808.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
102.85kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MGVRQQLALLLLLLLLLWGLGQPVWPVAVALTLRWLLGDPTCCVLLGLAMLARPWLGPWVPHGLSLAAAALALTLLPARLPPGLRWLPADVIFLAKILHLGLKIRGCLSRQPPDTFVDAFERRARAQPGRALLVWTGPGAGSVTFGELDARACQAAWALKAELGDPASLCAGEPTALLVLASQAVPALCMWLGLAKLGCPTAWINPHGRGMPLAHSVLSSGARVLVVDPDLRESLEEILPKLQAENIRCFYLSHTSPTPGVGALGAALDAAPSHPVPADLRAGITWRSPALFIYTSGTTGLPKPAILTHERVLQMSKMLSLSGATADDVVYTVLPLYHVMGLVVGILGCLDLGATCVLAPKFSTSCFWDDCRQHGVTVILYVGELLRYLCNIPQQPEDRTHTVRLAMGNGLRADVWETFQQRFGPIRIWEVYGSTEGNMGLVNYVGRCGALGKMSCLLRMLSPFELVQFDMEAAEPVRDNQGFCIPVGLGEPGLLLTKVVSQQPFVGYRGPRELSERKLVRNVRQSGDVYYNTGDVLAMDREGFLYFRDRLGDTFRWKGENVSTHEVEGVLSQVDFLQQVNVYGVCVPGCEGKVGMAAVQLAPGQTFDGEKLYQHVRAWLPAYATPHFIRIQDAMEVTSTFKLMKTRLVREGFNVGIVVDPLFVLDNRAQSFRPLTAEMYQAVCEGTWRL | |
RUO | |
SLC27A5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10998 | |
SLC27A5 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ACSB/ACSVL6/FACVL3/FATP5/FLJ22987/VLACSR/VLCS-H2/VLCSH2 | |
SLC27A5 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |