Learn More
Abnova™ Human SOAT2 Full-length ORF (AAH96091.1, 1 a.a. - 522 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH96091.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 8435 |
Molekulargewicht | 86.3kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16162452
|
Abnova™
H00008435-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16152452
|
Abnova™
H00008435-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Summary:This gene is a member of a small family of acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferases. The gene encodes a membrane-bound enzyme localized in the endoplasmic reticulum that produces intracellular cholesterol esters from long-chain fatty acyl CoA and cholesterol. The cholesterol esters are then stored as cytoplasmic lipid droplets inside the cell. The enzyme is implicated in cholesterol absorption in the intestine and in the assembly and secretion of apolipoprotein B-containing lipoproteins such as very low density lipoprotein (VLDL). Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but their full-length nature is not known. [provided by RefSeq]
Sequence: MEPGGARLRLQRTEGLGGERERQPCGDGNTETHRAPDLVQWTRHMEAVKAQLLEQAQGQLRELLDRAMREAIQSYPSQDKPLPPPPPGSLSRTQEPSLGKQKVFIIRKSLLDELMEVQHFRTIYHMFIAGLCVFIISTLAIDFIDEGRLLLEFDLLIFSFGQLPLALVTWVPMFLSTLLAPYQALRLWARGTWTQATGLGCALLAAHAVVLCALPVHVAVEHQLPPASRCVLVFEQVRFLMKSYSFLREAVPGILRARRGEGIQAPSFSSYLYFLFCPTLIYRETYPRTPYVRWNYVAKNFAQALGCVLYACFILGRLCVPVFANMSREPFSTRALVLSILHATLPGIFMLLLIFFAFLHCWLNAFAEMLRFGDRMFYRDWWNSTSFSNYYRTWNVVVHDWLYSYVYQDGLRLLGARARGVAMLGVFLVSAVAHEYIFCFVLGFFYPVMLILFLVIGGMLNFMMHDQRTGPAWNVLMWTMLFLGQGIQVSLYCQEWYARRHCPLPQATFWGLVTPRSWSCHTSpezifikation
AAH96091.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
86.3kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MEPGGARLRLQRTEGLGGERERQPCGDGNTETHRAPDLVQWTRHMEAVKAQLLEQAQGQLRELLDRAMREAIQSYPSQDKPLPPPPPGSLSRTQEPSLGKQKVFIIRKSLLDELMEVQHFRTIYHMFIAGLCVFIISTLAIDFIDEGRLLLEFDLLIFSFGQLPLALVTWVPMFLSTLLAPYQALRLWARGTWTQATGLGCALLAAHAVVLCALPVHVAVEHQLPPASRCVLVFEQVRFLMKSYSFLREAVPGILRARRGEGIQAPSFSSYLYFLFCPTLIYRETYPRTPYVRWNYVAKNFAQALGCVLYACFILGRLCVPVFANMSREPFSTRALVLSILHATLPGIFMLLLIFFAFLHCWLNAFAEMLRFGDRMFYRDWWNSTSFSNYYRTWNVVVHDWLYSYVYQDGLRLLGARARGVAMLGVFLVSAVAHEYIFCFVLGFFYPVMLILFLVIGGMLNFMMHDQRTGPAWNVLMWTMLFLGQGIQVSLYCQEWYARRHCPLPQATFWGLVTPRSWSCHT | |
RUO | |
SOAT2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
8435 | |
SOAT2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ACACT2/ACAT2/ARGP2/MGC116732 | |
SOAT2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |