missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SRM Partial ORF (AAH00309, 203 a.a. - 301 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH00309 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6723 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16185845
|
Abnova™
H00006723-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16195845
|
Abnova™
H00006723-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The polyamines putrescine, spermine, and spermidine are ubiquitous polycationic mediators of cell growth and differentiation. Spermidine synthase is one of four enzymes in the polyamine-biosynthetic pathway and carries out the final step of spermidine biosynthesis. This enzyme catalyzes the conversion of putrescine to spermidine using decarboxylated S-adenosylmethionine as the cofactor. [provided by RefSeq]
Sequence: LCCQGECQWLHLDLIKEMRQFCQSLFPVVAYAYCTIPTYPSGQIGFMLCSKNPSTNFQEPVQPLTQQQVAQMQLKYYNSDVHRAAFVLPEFARKALNDVSpezifikation
AAH00309 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PAPT/SPDSY/SPS1/SRML1 | |
SRM | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6723 | |
SRM (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LCCQGECQWLHLDLIKEMRQFCQSLFPVVAYAYCTIPTYPSGQIGFMLCSKNPSTNFQEPVQPLTQQQVAQMQLKYYNSDVHRAAFVLPEFARKALNDV | |
RUO | |
SRM | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |