Learn More
Abnova™ Human SST Partial ORF (NP_001039, 26 a.a. - 116 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001039 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6750 |
Molekulargewicht | 35.75kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16165905
|
Abnova™
H00006750-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16175905
|
Abnova™
H00006750-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The hormone somatostatin has active 14 aa and 28 aa forms that are produced by alternate cleavage of the single preproprotein encoded by this gene. Somatostatin is expressed throughout the body and inhibits the release of numerous secondary hormones by binding to high-affinity G-protein-coupled somatostatin receptors. This hormone is an important regulator of the endocrine system through its interactions with pituitary growth hormone, thyroid stimulating hormone, and most hormones of the gastrointestinal tract. Somatostatin also affects rates of neurotransmission in the central nervous system and proliferation of both normal and tumorigenic cells. [provided by RefSeq]
Sequence: PSDPRLRQFLQKSLAAAAGKQELAKYFLAELLSEPNQTENDALEPEDLSQAAEQDEMRLELQRSANSNPAMAPRERKAGCKNFFWKTFTSCSpezifikation
NP_001039 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.75kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SMST | |
SST | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6750 | |
SST (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PSDPRLRQFLQKSLAAAAGKQELAKYFLAELLSEPNQTENDALEPEDLSQAAEQDEMRLELQRSANSNPAMAPRERKAGCKNFFWKTFTSC | |
RUO | |
SST | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |