Learn More
Abnova™ Human ST6GALNAC2 Partial ORF (NP_006447, 161 a.a. - 270 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00010610-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16152896
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ST6GALNAC2 belongs to a family of sialyltransferases that add sialic acids to the nonreducing ends of glycoconjugates. At the cell surface, these modifications have roles in cell-cell and cell-substrate interactions, bacterial adhesion, and protein targeting (Samyn-Petit et al., 2000 [PubMed 10742600]).[supplied by OMIM]
Sequence: NGSRQGPNIDAHDYVFRLNGAVIKGFERDVGTKTSFYGFTVNTMKNSLVSYWNLGFTSVPQGQDLQYIFIPSDIRDYVMLRSAILGVPVPEGLDKGDRPHAYFGPEASAS
Spezifikation
Spezifikation
NP_006447
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
NGSRQGPNIDAHDYVFRLNGAVIKGFERDVGTKTSFYGFTVNTMKNSLVSYWNLGFTSVPQGQDLQYIFIPSDIRDYVMLRSAILGVPVPEGLDKGDRPHAYFGPEASAS
RUO
ST6GALNAC2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10610
ST6GALNAC2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ45660/SAITL1/SIAT7/SIAT7B/SIATL1/ST6GalNAII/STHM
ST6GALNAC2
Recombinant
wheat germ expression system