Learn More
Lonza™ Nucleofector™ Kit 1 für humane Stammzellen
Click to view available options
Menge:
2,25 ml Nucleofector™ Lösung für humane Stammzellen, 0,5 ml Supplement 1, 30 μg pmaxGFP™ Vektor (0,5 μg/μl in 10 mM Tris pH 8,0), 25 x Aluminiumküvetten (100 μl), 25 x Einwegpipetten
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hohe Transfektionseffizienz für Primärzellen.
- Zellen behalten die Funktionalität nach der Transfektion.
- Anwendungen:
- Transfektion von Zellzahlen im Bereich von 2 × 105 bis 2 × 107 Zellen.
- Transfektion mit niedrigem Durchsatz in einer einzigen Küvette.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Vector | pmaxGFP™ |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nucleofector™ I/II/2b-Gerät |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Effiziente Transfektion humaner Stammzellen |
| Enthält | Nucleofector™ Lösung für humane Stammzellen, Supplement 1, pmaxGFP™ Vektor (0,5 μg/μl in 10 mM Tris pH 8,0), Aluminiumküvetten, Einwegpipetten |
| Anzahl Reaktionen | 25 |
| pH | 8 |
| Menge | 2,25 ml Nucleofector™ Lösung für humane Stammzellen, 0,5 ml Supplement 1, 30 μg pmaxGFP™ Vektor (0,5 μg/μl in 10 mM Tris pH 8,0), 25 x Aluminiumküvetten (100 μl), 25 x Einwegpipetten |