Learn More
Lonza™ Nucleofector™ Kit 2 für humane Stammzellen
Artikelnummer. 11576459
Change view
Click to view available options
Menge:
2,25 ml Nucleofector™ Lösung für humane Stammzellen, 0,5 ml Supplement 1, 30 μg pmaxGFP™ Vektor (0,5 μg/μl in 10 mM Tris pH 8,0), 25 x Aluminiumküvetten (100 μl), 25 x Einwegpipetten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11576459 2,25 ml Nucleofector™ Lösung für humane Stammzellen, 0,5 ml Supplement 1, 30 μg pmaxGFP™ Vektor (0,5 μg/μl in 10 mM Tris pH 8,0), 25 x Aluminiumküvetten (100 μl), 25 x Einwegpipetten 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11576459
Marke: Lonza™ VPH5022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur effizienten Transfektion primärer humaner Stammzellen im Nucleofector™ I/II/2b-Gerät.
  • Hohe Transfektionseffizienz für Primärzellen.
  • Zellen behalten die Funktionalität nach der Transfektion.
  • Anwendungen:
    • Transfektion von Zellzahlen im Bereich von 2 × 10bis 2 × 10Zellen.
    • Transfektion mit niedrigem Durchsatz in einer einzigen Küvette.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Vector pmaxGFP™
Zur Verwendung mit (Geräte) Nucleofector™ I/II/2b-Gerät
Zur Verwendung mit (Anwendung) Effiziente Transfektion primärer humaner Stammzellen
Enthält Nucleofector™ Lösung für humane Stammzellen, Supplement 1, pmaxGFP™ Vektor (0,5 μg/μl in 10 mM Tris pH 8,0), Aluminiumküvetten, Einwegpipetten
Anzahl Reaktionen 25
pH 8
Menge 2,25 ml Nucleofector™ Lösung für humane Stammzellen, 0,5 ml Supplement 1, 30 μg pmaxGFP™ Vektor (0,5 μg/μl in 10 mM Tris pH 8,0), 25 x Aluminiumküvetten (100 μl), 25 x Einwegpipetten