Learn More
Abnova™ Human SULT1B1 Full-length ORF (AAH10895, 1 a.a. - 296 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH10895 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 27284 |
Molekulargewicht | 58.30kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16178722
|
Abnova™
H00027284-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16168722
|
Abnova™
H00027284-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Sulfotransferase enzymes catalyze the sulfate conjugation of many hormones, neurotransmitters, drugs, and xenobiotic compounds. These cytosolic enzymes are different in their tissue distributions and substrate specificities. The gene structure (number and length of exons) is similar among family members. However, the total genomic length of this gene is greater than that of other SULT1 genes. [provided by RefSeq]
Sequence: MLSPKDILRKDLKLVHGYPMTCAFASNWEKIEQFHSRPDDIVIATYPKSGTTWVSEIIDMILNDGDIEKCKRGFITEKVPMLEMTPPGLRTSGIEQLEKNPSPRIVKTHLPTDLLPKSFWENNCKMIYLARNAKDVSVSYYHFDLMNNLQPFPGTWEEYLEKFLTGKVAYGSWFTHVKNWWKRKEEHPILFLYYEDMKENPKEEIKKIIRFLEKNLNDEILDRIIHHTSFEVMKDNPLVNYTHLPTTVMDHSKSPFMRKGTAGDWKNYFTVAQNEKFDAIYETEMSKTALQFRTEISpezifikation
AAH10895 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
58.30kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLSPKDILRKDLKLVHGYPMTCAFASNWEKIEQFHSRPDDIVIATYPKSGTTWVSEIIDMILNDGDIEKCKRGFITEKVPMLEMTPPGLRTSGIEQLEKNPSPRIVKTHLPTDLLPKSFWENNCKMIYLARNAKDVSVSYYHFDLMNNLQPFPGTWEEYLEKFLTGKVAYGSWFTHVKNWWKRKEEHPILFLYYEDMKENPKEEIKKIIRFLEKNLNDEILDRIIHHTSFEVMKDNPLVNYTHLPTTVMDHSKSPFMRKGTAGDWKNYFTVAQNEKFDAIYETEMSKTALQFRTEI | |
RUO | |
SULT1B1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
27284 | |
SULT1B1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC13356/ST1B2/SULT1B2 | |
SULT1B1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |