Learn More
Abnova™ Human SYN2 Partial ORF (NP_598328, 348 a.a. - 448 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_598328 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6854 |
Molekulargewicht | 36.85kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16176165
|
Abnova™
H00006854-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16186165
|
Abnova™
H00006854-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene is a member of the synapsin gene family. Synapsins encode neuronal phosphoproteins which associate with the cytoplasmic surface of synaptic vesicles. Family members are characterized by common protein domains, and they are implicated in synaptogenesis and the modulation of neurotransmitter release, suggesting a potential role in several neuropsychiatric diseases. This member of the synapsin family encodes a neuron-specific phosphoprotein that selectively binds to small synaptic vesicles in the presynaptic nerve terminal. The TIMP4 gene is located within an intron of this gene and is transcribed in the opposite direction. Mutations in this gene may be associated with abnormal presynaptic function and schizophrenia. Alternative splicing of this gene results in two transcripts. [provided by RefSeq]
Sequence: AMSDRYKLWVDTCSEMFGGLDICAVKAVHGKDGKDYIFEVMDCSMPLIGEHQVEDRQLITELVISKMNQLLSRTPALSPQRPLTTQQPQSGTLKDPDSSKTSpezifikation
NP_598328 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.85kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SYNII/SYNIIa/SYNIIb | |
SYN2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6854 | |
SYN2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AMSDRYKLWVDTCSEMFGGLDICAVKAVHGKDGKDYIFEVMDCSMPLIGEHQVEDRQLITELVISKMNQLLSRTPALSPQRPLTTQQPQSGTLKDPDSSKT | |
RUO | |
SYN2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |