missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human TBL1XR1 Partial ORF (NP_071347, 81 a.a. - 178 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_071347 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 79718 |
Molekulargewicht | 36.52kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16184393
|
Abnova™
H00079718-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16174393
|
Abnova™
H00079718-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Descrizione
The protein encoded by this gene has sequence similarity with members of the WD40 repeat-containing protein family. The WD40 group is a large family of proteins, which appear to have a regulatory function. It is believed that the WD40 repeats mediate protein-protein interactions and members of the family are involved in signal transduction, RNA processing, gene regulation, vesicular trafficking, cytoskeletal assembly and may play a role in the control of cytotypic differentiation. [provided by RefSeq]
Sequence: LSLIDAVMPDVVQTRQQAYRDKLAQQQAAAAAAAAAAASQQGSAKNGENTANGEENGAHTIANNHTDMMEVDGDVEIPPNKAVVLRGHESEVFICAWNSpecifica
NP_071347 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C21/DC42/FLJ12894/IRA1/TBLR1 | |
TBL1XR1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
79718 | |
TBL1XR1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LSLIDAVMPDVVQTRQQAYRDKLAQQQAAAAAAAAAAASQQGSAKNGENTANGEENGAHTIANNHTDMMEVDGDVEIPPNKAVVLRGHESEVFICAWN | |
RUO | |
TBL1XR1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |