Learn More
Abnova™ Human TFEC Full-length ORF (AAH29891, 1 a.a. - 197 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00022797-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16176592
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MTLDHQIINPTLKWSQPAVPSGGPLVQHAHTTLDSDAGLTENPLTKLLAIGKEDDNAQWHLSGSILDVYSGEQGISPINMGLTSASCPSSLPMKREITETDTRALAKERQKKDNHNLIERRRRYNINYRIKELGTLIPKSNDPDMRWNKGTILKASVEYIKWLQKEQQRARELEHRQKKLEQANRRLLLRIQVFIRM
Spezifikation
Spezifikation
AAH29891
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
47.41kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TCFEC/TFECL/bHLHe34
TFEC
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
22797
TFEC (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MTLDHQIINPTLKWSQPAVPSGGPLVQHAHTTLDSDAGLTENPLTKLLAIGKEDDNAQWHLSGSILDVYSGEQGISPINMGLTSASCPSSLPMKREITETDTRALAKERQKKDNHNLIERRRRYNINYRIKELGTLIPKSNDPDMRWNKGTILKASVEYIKWLQKEQQRARELEHRQKKLEQANRRLLLRIQVFIRM
RUO
TFEC