missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TfR (Transferrin R) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

Marke:  R&D Systems MAB2474-100

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18791907

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 €
    488.25 € / 100 Mikrogramm
    Sparen 28.75 €
    5% Rabatt

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TfR (Transferrin R) Monoclonal specifically detects TfR (Transferrin R) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

TfR (Transferrin R)
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
TFRC
Human TfR
100 μg
Primary
Detects human TfR in direct ELISAs.
Human
Supernatant
Flow Cytometry, CyTOF
29806
Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
CD71, CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TfR (TransferrinR), TFR1, TFRC, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
7037
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt