Learn More
Human TfR (Transferrin R) Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
196.35 € - 1926.75 €
Spezifikation
| Antigen | TfR (Transferrin R) |
|---|---|
| Klon | 29806 |
| Verdünnung | Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Anwendungen | Flow Cytometry, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18788859
![]() |
R&D Systems
MAB2474-SP |
25 μg |
208.00 € 196.35 € / 25 Mikrogramm Sparen 11.65 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18791907
![]() |
R&D Systems
MAB2474-100 |
100 μg |
517.00 € 488.25 € / 100 Mikrogramm Sparen 28.75 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18711407
![]() |
R&D Systems
MAB2474-500 |
500 μg |
2040.00 € 1926.75 € / 500 Mikrogramm Sparen 113.25 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
TfR (Transferrin R) Monoclonal specifically detects TfR (Transferrin R) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.Spezifikation
| TfR (Transferrin R) | |
| Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| CD71, CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TfR (TransferrinR), TFR1, TFRC, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr | |
| TFRC | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 29806 | |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| 7037 | |
| Human TfR | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human TfR in direct ELISAs. |