Learn More
Applied Biosystems™ Human TFRC (CD71) (Transferrin Receptor) Endogenous Control (VIC™/TAMRA™ probe, primer limited)
Die Applied Biosystems™ endogene Kontrolle für humanes TFRC (CD71) (Transferrin-Rezeptor) (VIC™/TAMRA-Sonde mit Primerbegrenzung) ist als endogene Kontrolle vorgesehen.
Marke: Applied Biosystems™ 4310892E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
Ermöglicht die relative Quantifizierung der Genexpression in cDNA-Proben unter Verwendung anderer TaqMan™ Assays zur Bestimmung der Genexpression. Die Sonde wird mit VIC™ Farbstoff – TAMRA™ markiert, und die Primer sind begrenzt. Kann für Multiplex- oder Singleplex-PCR-Reaktionen verwendet werden. Die endogene Kontrolle ist für Inventoried und Made to Order TaqMan™ Genexpressions-Assays, kundenspezifische TaqMan™ Genexpressions-Assays und/oder kundenspezifische TaqMan™ Primer und Sonden zu verwenden.
TaqMan™ Endogenous Controls
Vermeiden Sie monatelange Entwicklung, Formulierung und Tests von Assay, indem Sie TaqMan™ Endogenous Controls als Ihre Kontrollen zur Quantifizierung der Genexpression verwenden. Diese praktische Sammlung vorkonzipierter Sonden- und Primer-Sets ermöglicht die Normalisierung der Proben-RNA oder DNA in einer Reaktion.
Vollständige Lösung für die quantitative Genexpression
Schwierige Entscheidung, welche Kontrollen zur Quantifizierung der Genexpression verwendet werden sollen — selbst mit detaillierten Informationen über biologische Systeme? Mit TaqMan™ Endogenous Controls können Sie nun alles Ausprobieren bei der Auswahl von Kontrollen für die häufigsten Gene von Mensch, Maus, Ratte und eukaryotischen Genen vermeiden.
Einfach in der Anwendung
Alle Komponenten der TaqMan™ Endogenous Controls sind QC-geprüft, in einem einzigen 20X-Mix formuliert sowie funktionell geprüft. Die Kontrollen sind nicht nur anwenderfreundlich, sondern auch mit den universellen Bedingungen für zweischrittige RT-PCR ganzheitlich kompatibel. Fügen Sie einfach TaqMan™ Universal PCR Master Mix (mit oder ohne AmpErase™ UNG) und Ihre cDNA-Probe hinzu, um empfindliche, reproduzierbare und wirklich quantitative Genexpressionsdaten auf Applied Biosystems Geräten zu erzeugen, darunter Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Echtzeit-PCR-Systeme und 7000 und 7700 Sequenz-Detektionssysteme.
Flexibles Angebot
Wir fertigen jede endogene Kontrolle mit unserer bewährten 5'-Nuklease-Chemie. Für maximale Flexibilität können Sie zwischen zwei verschiedenen Reporter-Farbstoffen und zwei Quenchern wählen:
• eine FAM™ farbstoffmarkierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (je 900 nM)
• eine VIC™ farbstoffmarkierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (150 nM pro y-Primer begrenzt)
• eine VIC™ farbstoffmarkierte TAMRA™ Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei nicht markierte PCR-Primer (150 nM pro y-Primer begrenzt)
Spezifikation
M11507.1 | |
Kontroll-Primer-Sondenset(s) | |
Flüssig | |
2-Schritt-RT-qPCR | |
Nachhaltige Verpackung | |
TaqMan™, VIC™ | |
Human | |
Genexpression | |
2500 Reaktionen |
132 | |
Primer-Sonde | |
Rörchen | |
TFRC | |
VIC | |
Trockeneis | |
TFRC | |
20X |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.